Learn More
Abnova™ Human KLF5 Partial ORF (NP_001721, 358 a.a. - 457 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00000688-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073695
  • 528.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the Kruppel-like factor subfamily of zinc finger proteins. Since the protein localizes to the nucleus and binds the epidermal growth factor response element, it is thought to be a transcription factor. [provided by RefSeq]
Sequence: RYNRRSNPDLEKRRIHYCDYPGCTKVYTKSSHLKAHLRTHTGEKPYKCTWEGCDWRFARSDELTRHYRKHTGAKPFQCGVCNRSFSRSDHLALHMKRHQN
Spezifikation
Spezifikation
NP_001721
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RYNRRSNPDLEKRRIHYCDYPGCTKVYTKSSHLKAHLRTHTGEKPYKCTWEGCDWRFARSDELTRHYRKHTGAKPFQCGVCNRSFSRSDHLALHMKRHQN
RUO
KLF5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
688
KLF5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BTEB2/CKLF/IKLF
KLF5
Recombinant
wheat germ expression system