Learn More
Abnova™ Human KLK15 Full-length ORF (NP_075382.1, 1 a.a. - 121 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_075382.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 55554 |
Molekulargewicht | 40.3kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16171533
|
Abnova™
H00055554-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16161533
|
Abnova™
H00055554-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Kallikreins are a subgroup of serine proteases having diverse physiological functions. Growing evidence suggests that many kallikreins are implicated in carcinogenesis and some have potential as novel cancer and other disease biomarkers. This gene is one of the fifteen kallikrein subfamily members located in a cluster on chromosome 19. In prostate cancer, this gene has increased expression, which indicates its possible use as a diagnostic or prognostic marker for prostate cancer. The gene contains multiple polyadenylation sites and alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MWLLLTLSFLLASTAAQDGDKLLEGDECAPHSQPWQVALYERGRFNCGASLISPHWVLSAAHCQSRFMRVRLGEHNLRKRDGPEQLRTTSRVIPHPRYEARSHRNDIMLLRLVQPARLNPQSpezifikation
NP_075382.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
40.3kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MWLLLTLSFLLASTAAQDGDKLLEGDECAPHSQPWQVALYERGRFNCGASLISPHWVLSAAHCQSRFMRVRLGEHNLRKRDGPEQLRTTSRVIPHPRYEARSHRNDIMLLRLVQPARLNPQ | |
RUO | |
KLK15 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
55554 | |
KLK15 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ACO/HSRNASPH | |
KLK15 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |