missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human LAG-3 / CD223 Protein, His Tag

407.88 € - 3203.09 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002277.4
Molekulargewicht 47.1 kDa
Quelle Human LAG-3, His Tag (LA3-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Leu 450 (Accession # P18627-1).
Immunogen Leu 23 - Leu 450
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15810672
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LA3-H5222-100UG
100 μg
407.88 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15291418
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LA3-H5222-1MG
1 mg
3203.09 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Lymphocyte activation gene 3 protein (LAG3) is also known as CD antigen CD223 and protein FDC, which belongs to immunoglobulin (Ig) superfamily and contains 4 extracellular Ig-like domains. The LAG3 gene contains 8 exons. The sequence data, exon/intron organization, and chromosomal localization all indicate a close relationship of LAG3 to CD4. LAG3 /CD223 involved in lymphocyte activation. LAG3 /CD223 binds to HLA class-II antigens.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, and has a calculated MW of 47.1 kDa. The predicted N-terminus is Leu 23. The reducing (R) protein migrates as 55-60 kDa in SDS-PAGE due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

NP_002277.4
Human LAG-3, His Tag (LA3-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Leu 450 (Accession # P18627-1).
-20°C
LAG-3
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
47.1 kDa
Leu 23 - Leu 450
LAG3,CD223,FDC
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen