Learn More
Abnova™ Human LAT2 Full-length ORF (NP_054865.2, 1 a.a. - 243 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00007462-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16164078
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene is one of the contiguous genes at 7q11.23 commonly deleted in Williams syndrome, a multisystem developmental disorder. This gene consists of at least 14 exons, and its alternative splicing generates 3 transcript variants, all encoding the same protein. [provided by RefSeq]
Sequence: MSSGTELLWPGAALLVLLGVAASLCVRCSRPGAKRSEKIYQQRSLREDQQSFTGSRTYSLVGQAWPGPLADMAPTRKDKLLQFYPSLEDPASSRYQNFSKGSRHGSEEAYIDPIAMEYYNWGRFSKPPEDDDANSYENVLICKQKTTETGAQQEGIGGLCRGDLSLSLALKTGPTSGLCPSASPEEDEESEDYQNSASIHQWRESRKVMGQLQREASPGPVGSPDEEDGEPDYVNGEVAATEA
Spezifikation
Spezifikation
NP_054865.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
53kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HSPC046/LAB/NTAL/WBSCR15/WBSCR5/WSCR5
LAT2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7462
LAT2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSSGTELLWPGAALLVLLGVAASLCVRCSRPGAKRSEKIYQQRSLREDQQSFTGSRTYSLVGQAWPGPLADMAPTRKDKLLQFYPSLEDPASSRYQNFSKGSRHGSEEAYIDPIAMEYYNWGRFSKPPEDDDANSYENVLICKQKTTETGAQQEGIGGLCRGDLSLSLALKTGPTSGLCPSASPEEDEESEDYQNSASIHQWRESRKVMGQLQREASPGPVGSPDEEDGEPDYVNGEVAATEA
RUO
LAT2