missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Latexin ELISA Kit

Artikelnummer. 17105069
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17105069 5 x 96 Tests 1 Stück
17124593 96 Tests 96 Stück
18577844 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17105069 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH296RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human Latexin quantitates human Latexin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Latexin.

Dieses Gen kodiert den einzigen bekannten Proteinhibitor zinkabhängiger Metallocarboxypeptidasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer ECI; Endogener Carboxypeptidase-Hemmer; Latexin; Latexin-Protein; LXN; MUM; Protein-MUM; TCI; Gewebe-Carboxypeptidase-Hemmer
Assay-Bereich 0,07 bis 15 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,07 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q9BS40.
Gensymbol LXN
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Latexin
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.