missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Latexin ELISA Kit
Beschreibung
Human Latexin quantitates human Latexin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Latexin.
This gene encodes the only known protein inhibitor of zinc-dependent metallocarboxypeptidases.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | ECI; Endogener Carboxypeptidase-Hemmer; Latexin; Latexin-Protein; LXN; MUM; Protein-MUM; TCI; Gewebe-Carboxypeptidase-Hemmer |
| Assay-Bereich | 0,07 bis 15 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.07 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Überstand, Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 56925 |
| Gensymbol | LXN |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?