Learn More
Abnova™ Human LBX2 Partial ORF (NP_001009812.1, 95 a.a. - 194 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00085474-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161037
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: ELERRFVFQKYLAPSERDGLATRLGLANAQVVTWFQNRRAKLKRDVEEMRADVASLRALSPEVLCSLALPEGAPDPGLCLGPAGPDSRPHLSDEEIQVDD
Spezifikation
Spezifikation
NP_001009812.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ELERRFVFQKYLAPSERDGLATRLGLANAQVVTWFQNRRAKLKRDVEEMRADVASLRALSPEVLCSLALPEGAPDPGLCLGPAGPDSRPHLSDEEIQVDD
RUO
LBX2
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
85474
LBX2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LP3727
LBX2