Learn More
Invitrogen™ Human Lefty-A ELISA Kit
Beschreibung
Human Lefty-A quantitates human Lefty-A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Lefty-A.
Der Links-rechts-Bestimmungsfaktor 1 und 2 (Lefty1/2) gehören zur TGF-beta-Superfamilie der Proteine und sind für die Bestimmung der Links-/Rechts-Positionierung viszeraler Organe während der Embryogenese verantwortlich. Lefty1 fungiert als Regulator von Lefty2 und NODAL, da der Mangel an erstem zu einer bilateralen Expression von Knoten, Lefty2 und Pitx2 führte (ein Homöobox-Gen, das normalerweise auf der linken Seite exprimiert wird und das Signal für Links blockiert). Lefty2 kann eine Rolle bei endometrialen Blutungen spielen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 6030463A22Rik; AV214969; EBAF; EBAF2; Mit endometrialen Blutungen assoziierter Faktor; mit endometrialen Blutungen assoziierter Faktor; LEFTA; leftb; Links-rechts-Bestimmungsfaktor 2; Links-rechts-Bestimmungsfaktor A; Links-rechts-Bestimmungsfaktor B; Links-rechts-Bestimmung, Faktor A; Lefty2; LEFTYA; MGC46222; Protein Lefty-2; Protein Lefty-A; Protein Lefty-B; pSEC0024; TGFb4; TGF-beta-4; Transformation des Wachstumsfaktors beta-4 |
| Assay-Bereich | 0,82 bis 200 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,82 ng/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | O00292 |
| Gensymbol | LEFTY2 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |