Learn More
Invitrogen™ Instant ELISA™-Kit für humanes Leptin
Artikelnummer. 15511547
Change view
Click to view available options
Menge:
128 Tests
Packungsgröße:
128 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15511547 128 Tests 128 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15511547 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. BMS2039INST
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes Leptin, Biotin-Konjugat (monoklonaler Anti-Human-Leptin-Antikörper), Streptavidin-HRP und Assaypuffer, gefriergetrocknet
  • Aluminiumbeutel mit einer humanen Leptin-Standardkurve (farbig)
  • Waschpufferkonzentrat 20x (phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 1 % Tween 20)
  • Assaypufferkonzentrat 20x (Anwendung, wenn eine externe Vorverdünnung der Proben erforderlich ist)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
  • Klebefolien
Instant ELISA-Kit
Der Human Leptin ELISA quantifiziert Hu Leptin in Humanserum, -plasma oder andere Körperflüssigkeiten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Leptin. Verfahrensprinzip Der Human Leptin-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper. Das Sandwich wird durch die Bindung des zweiten Nachweisantikörpers an das Ziel an einem anderen Epitop des Capture-Antikörpers gebildet. Ein mit Enzym konjugierter Antikörper bindet das gebildete Sandwich. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Leptin ist ein langproteinhaltiges 167-Aminosäure-Hormon mit wichtigen Auswirkungen auf die Regulierung von Körpergewicht, Stoffwechsel und Fortpflanzungsfunktion. Leptin verfügt über eine Masse von ungefähr 16 kDa und kodiert durch das „obese“ (ob)-Gen. Leptin wird überwiegend durch Adipozyten exprimiert, was der Vorstellung entspricht, dass das Körpergewicht als Gesamtfettmasse im Körper wahrgenommen wird. Kleinere Mengen Leptin werden auch von Zellen im Epithel des Magens und in der Plazenta sezerniert. Leptin-Rezeptoren werden stark in Bereichen des Hypothalamus, die für die Regulierung des Körpergewichts von Bedeutung sind, sowie in T-Lymphozyten und vaskulären Endothelzellen exprimiert. Die Auswirkungen von Leptin auf das Körpergewicht werden durch Effekte auf hypothalamische Zentren vermittelt, die das Essverhalten und den Hunger, die Körpertemperatur und den Energieverbrauch steuern. Leptin ist an der Regulierung von Nahrungsaufnahme, Energieverbrauch und Adipositas durch hypothalamische Leptin-Rezeptoren beteiligt. Leptin fördert Hämatopoese, Angiogenese, Wundheilung, Entzündung, Immunreaktionen und beeinflusst die pubertale Entwicklung und das fetale Wachstum. Studien haben die Rolle von Leptin bei Adipositas, Anorexia nervosa, Insulinresistenz und Hypertonie untersucht. Leptin hat auch thermogene Wirkungen und reguliert Enzyme der Fettsäurenoxidation. Schwere erbliche Fettleibigkeit bei Nagetieren und Menschen kann durch Defekte in der Leptin-Produktion verursacht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P41159
Assay-Bereich 63 bis 4,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 20,0 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3952
Gensymbol LEPD,OB,OBS
Interassay-VK 6.9 %
Intraassay-VK 5.7 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Lysepuffer 10x, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Proben-Verdünnungsmedium, Standardkurvenstreifen, Waschpufferkonzentrat, Stopplösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 128 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Synonym Fettleibigkeitsfaktor, Obese-Protein
Ziel Human
Prüfzeit 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke