Beschreibung
- Erkennt Human LGALS9/Galectin-9-Protein
- Galectine (S-Typ-Lektine) sind eine Familie von β-Galactosid-bindenden Proteinen, die an der Modulation von Zell-Zell- und Zell-Matrix-Interaktionen beteiligt sind
- Galectin-9 (LGALS9) ist ein Mitglied der Galectin-Familie vom Tendem-Repeat-Typ
- Drei Isoformen (Galectin-9L, Galectin-9M und Galectin-9S)
- Galectin-9 wird in Geweben wie Lymphknoten und Milz exprimiert
- Überexprimiert im Gewebe der Hodgkin-Krankheit
- Beteiligt an der Chemoattraktion, Apoptose und Regulierung der Zelldifferenzierung, hat antiallergische Wirkungen
- Ligand für Tim-3, über den Galectin-9 den Th1-Tod auslösen kann
Prozess:
- Antikörper speziell für LGALS9/Galectin-9 auf Mikrotiterplatten vorbeschichtet
- LGALS9/Galectin-9-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper aufgenommen
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für LGALS9/Galectin-9 spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene LGALS9/Galectin-9-Protein zu erkennen
- Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | BC110340 |
| Assay-Bereich | 31,25 bis 2000 pg/ml oder 62,5 bis 4000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 3,9 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Human |
| Gen-ID (Entrez) | 3965 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Human IL-17A ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine