missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Lgr5/GPR49 Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. p-200049244
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18109850 25 μg 25 Mikrogramm
18119550 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18109850 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB80781SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lgr5/GPR49 Monoclonal antibody specifically detects Lgr5/GPR49 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lgr5/GPR49
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 750835
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer O75473
Gen-Alias FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line, CHO derived recombinant human Lgr5/GPR-49, Met1-Ile560, Accession # O75473
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8549
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.