Learn More
Abnova™ Human LHFPL4 Full-length ORF (NP_940962.1, 1 a.a. - 247 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_940962.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 375323 |
Molekulargewicht | 53.4kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16170394
|
Abnova™
H00375323-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16160394
|
Abnova™
H00375323-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene is a member of the lipoma HMGIC fusion partner (LHFP) gene family, which is a subset of the superfamily of tetraspan transmembrane protein encoding genes. Mutations in one LHFP-like gene result in deafness in humans and mice, and a second LHFP-like gene is fused to a high-mobility group gene in a translocation-associated lipoma. [provided by RefSeq]
Sequence: MLPSQEASKLYHEHYMRNSRAIGVLWAIFTICFAIINVVVFIQPYWVGDSVSTPKPGYFGLFHYCVGSGLAGRELTCRGSFTDFSTIPSSAFKAAAFFVLLSMVLILGCITCFSLFFFCNTATVYKICAWMQLLAALCLVLGCMIFPDGWDAETIRDMCGAKTGKYSLGDCSVRWAYILAIIGILNALILSFLAFVLGNRQTDLLQEELKPENKDFVGSTVSSVLRPGGDVSGWGVLPCPVAHSQGPSpezifikation
NP_940962.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
53.4kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLPSQEASKLYHEHYMRNSRAIGVLWAIFTICFAIINVVVFIQPYWVGDSVSTPKPGYFGLFHYCVGSGLAGRELTCRGSFTDFSTIPSSAFKAAAFFVLLSMVLILGCITCFSLFFFCNTATVYKICAWMQLLAALCLVLGCMIFPDGWDAETIRDMCGAKTGKYSLGDCSVRWAYILAIIGILNALILSFLAFVLGNRQTDLLQEELKPENKDFVGSTVSSVLRPGGDVSGWGVLPCPVAHSQGP | |
RUO | |
LHFPL4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
375323 | |
LHFPL4 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC133162 | |
LHFPL4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |