Learn More
Abnova™ Human LMAN2 Full-length ORF (NP_006807.1, 1 a.a. - 356 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006807.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10960 |
Molekulargewicht | 66.6kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16195922
|
Abnova™
H00010960-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185922
|
Abnova™
H00010960-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a type I transmembrane lectin that shuttles between the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus and the plasma membrane. The encoded protein binds high mannose type glycoproteins and may facilitate their sorting, trafficking and quality control. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAEGWIWRWGWGRRCLGRPGLLGPGPGPTTPLFLLLLLGSVTADITDGNSEHLKREHSLIKPYQGVGSSSMPLWDFQGSTMLTSQYVRLTPDERSKEGSIWNHQPCFLKDWEMHVHFKVHGTGKKNLHGDGIALWYTRDRLVPGPVFGSKDNFHGLAIFLDTYPNDETTERVFPYISVMVNNGSLSYDHSKDGRWTELAGCTADFRNRDHDTFLAVRYSRGRLTVMTDLEDKNEWKNCIDITGVRLPTGYYFGASAGTGDLSDNHDIISMKLFQLMVEHTPDEESIDWTKIEPSVNFLKSPKDNVDDPTGNFRSGPLTGWRVFLLLLCALLGIVVCAVVGAVVFQKRQERNKRFYSpezifikation
NP_006807.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
66.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAAEGWIWRWGWGRRCLGRPGLLGPGPGPTTPLFLLLLLGSVTADITDGNSEHLKREHSLIKPYQGVGSSSMPLWDFQGSTMLTSQYVRLTPDERSKEGSIWNHQPCFLKDWEMHVHFKVHGTGKKNLHGDGIALWYTRDRLVPGPVFGSKDNFHGLAIFLDTYPNDETTERVFPYISVMVNNGSLSYDHSKDGRWTELAGCTADFRNRDHDTFLAVRYSRGRLTVMTDLEDKNEWKNCIDITGVRLPTGYYFGASAGTGDLSDNHDIISMKLFQLMVEHTPDEESIDWTKIEPSVNFLKSPKDNVDDPTGNFRSGPLTGWRVFLLLLCALLGIVVCAVVGAVVFQKRQERNKRFY | |
RUO | |
LMAN2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10960 | |
LMAN2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C5orf8/GP36B/VIP36 | |
LMAN2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |