missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human LOC150577 Full-length ORF (XP_379114.1, 1 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00150577-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16168623

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MVHSRKWGESGQRCPGGLCLHHLERHRPFSLHSLFRKEAYSQMNAPRLRDKANPWDAEGTWITSARERSPNSASRRPEVWPPVDTQLRDEQQ
Spezifikation

Spezifikation

XP_379114.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LOC150577
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
150577
LOC150577 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MVHSRKWGESGQRCPGGLCLHHLERHRPFSLHSLFRKEAYSQMNAPRLRDKANPWDAEGTWITSARERSPNSASRRPEVWPPVDTQLRDEQQ
RUO
LOC150577
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate