Learn More
Abnova™ Human LOC407835 Full-length ORF (AAH67760.1, 1 a.a. - 380 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00407835-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16160674
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MLARRKPMLPALTINPTIAEGPSPTSEGASEANLVDLQKKLEELELDEQQKRLEAFLTQKAKVGELKDDDFERTSELDAGNGGVVTKVQHRPSGLIMARKLIHLEIKPAIRNQIIREHQVLHECNSPYIVGFYGAFYCDREISICMEHMDGGSLDQGLKEAKRIPEDILGKVSIAVLRGLAYLREKHQIMHRNVKPSNILVNSRGEIKLCDFGVSGQLIDSMANSFMGTRSYMAPERLQGTHYSVQSVIWSMDLSLVELAIERYPIPPPDAKELEAIFGQPVVDREEGEPHSISSWPGSPGRPNSGYGMDSLPAMAIFELLDYIVKEPPPKLPNGVFTPDFQEFVNKCLIKNPTERADLKMLTNHAFIKRSEVKEADFAC
Spezifikation
Spezifikation
AAH67760.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
68.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LOC407835
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
407835
LOC407835 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLARRKPMLPALTINPTIAEGPSPTSEGASEANLVDLQKKLEELELDEQQKRLEAFLTQKAKVGELKDDDFERTSELDAGNGGVVTKVQHRPSGLIMARKLIHLEIKPAIRNQIIREHQVLHECNSPYIVGFYGAFYCDREISICMEHMDGGSLDQGLKEAKRIPEDILGKVSIAVLRGLAYLREKHQIMHRNVKPSNILVNSRGEIKLCDFGVSGQLIDSMANSFMGTRSYMAPERLQGTHYSVQSVIWSMDLSLVELAIERYPIPPPDAKELEAIFGQPVVDREEGEPHSISSWPGSPGRPNSGYGMDSLPAMAIFELLDYIVKEPPPKLPNGVFTPDFQEFVNKCLIKNPTERADLKMLTNHAFIKRSEVKEADFAC
RUO
LOC407835