Learn More
Abnova™ Human LOC407835 Full-length ORF (AAH67760.1, 1 a.a. - 380 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH67760.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 407835
Molekulargewicht 68.9kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16160674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00407835-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16150674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00407835-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MLARRKPMLPALTINPTIAEGPSPTSEGASEANLVDLQKKLEELELDEQQKRLEAFLTQKAKVGELKDDDFERTSELDAGNGGVVTKVQHRPSGLIMARKLIHLEIKPAIRNQIIREHQVLHECNSPYIVGFYGAFYCDREISICMEHMDGGSLDQGLKEAKRIPEDILGKVSIAVLRGLAYLREKHQIMHRNVKPSNILVNSRGEIKLCDFGVSGQLIDSMANSFMGTRSYMAPERLQGTHYSVQSVIWSMDLSLVELAIERYPIPPPDAKELEAIFGQPVVDREEGEPHSISSWPGSPGRPNSGYGMDSLPAMAIFELLDYIVKEPPPKLPNGVFTPDFQEFVNKCLIKNPTERADLKMLTNHAFIKRSEVKEADFAC
Spezifikation
Spezifikation
AAH67760.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
68.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLARRKPMLPALTINPTIAEGPSPTSEGASEANLVDLQKKLEELELDEQQKRLEAFLTQKAKVGELKDDDFERTSELDAGNGGVVTKVQHRPSGLIMARKLIHLEIKPAIRNQIIREHQVLHECNSPYIVGFYGAFYCDREISICMEHMDGGSLDQGLKEAKRIPEDILGKVSIAVLRGLAYLREKHQIMHRNVKPSNILVNSRGEIKLCDFGVSGQLIDSMANSFMGTRSYMAPERLQGTHYSVQSVIWSMDLSLVELAIERYPIPPPDAKELEAIFGQPVVDREEGEPHSISSWPGSPGRPNSGYGMDSLPAMAIFELLDYIVKEPPPKLPNGVFTPDFQEFVNKCLIKNPTERADLKMLTNHAFIKRSEVKEADFAC
RUO
LOC407835
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
407835
LOC407835 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LOC407835