Learn More
- Home
- Products
- Reagenzien und Kits für Immunassays
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
Artikelnummer. 18752434
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27-plex:
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
47 Plex
48 Plex
49 Plex
5 Plex
50 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
50 product options available for selection
| Artikelnummer. | Menge | unitSize |
|---|---|---|
| 18752434 | 21 Plex | 1 Set |
| 30001637 | 17 Plex | 1 Stück |
| 30001583 | 14 Plex | 1 Stück |
| 30001543 | 2 Plex | 1 Stück |
| 18743167 | 9 Plex | 1 Stück |
| 18701207 | 5 Plex | 1 Stück |
| 30000711 | 4 Plex | 1 Stück |
| 18792114 | 19 Plex | 1 Set |
| 18722114 | 13 Plex | 1 Set |
| 18751994 | 18 Plex | 1 Set |
| 18711994 | 10 Plex | 1 Set |
| 18722464 | 12 Plex | 1 Set |
| 18772204 | 8 Plex | 1 Set |
| 18792234 | 15 Plex | 1 Set |
| 18782234 | 11 Plex | 1 Set |
| 18702204 | 22 Plex | 1 Set |
| 18711924 | 7 Plex | 1 Set |
| 18752044 | 16 Plex | 1 Set |
| 18782144 | 20 Plex | 1 Set |
| 18771844 | 1 Plex | 1 Set |
| 18752284 | 6 Plex | 1 Set |
| 18722004 | 3 Plex | 1 Set |
| 18791834 | 35 Plex | 1 Set |
| 18732014 | 32 Plex | 1 Set |
| 18771944 | 23 Plex | 1 Set |
| 18792174 | 33 Plex | 1 Set |
| 18702174 | 26 Plex | 1 Set |
| 18702104 | 42 Plex | 1 Set |
| 18772054 | 28 Plex | 1 Set |
| 18762294 | 27-plex: | 1 Set |
| 18782364 | 31 Plex | 1 Set |
| 18782214 | 30 Plex | 1 Set |
| 18792094 | 25 Plex | 1 Set |
| 18731834 | 43 Plex | 1 Set |
| 18772324 | 24 Plex | 1 Set |
| 18461770 | 45 Plex | 1 Set |
| 18472310 | 40 Plex | 1 Set |
| 18421230 | 37 Plex | 1 Set |
| 18401330 | 39 Plex | 1 Set |
| 18461520 | 49 Plex | 1 Set |
| 18492540 | 44 Plex | 1 Set |
| 18471520 | 34 Plex | 1 Set |
| 18462550 | 50 Plex | 1 Set |
| 18482310 | 47 Plex | 1 Set |
| 18411530 | 48 Plex | 1 Set |
| 18401230 | 29 Plex | 1 Set |
| 18471730 | 38 Plex | 1 Set |
| 18421790 | 41 Plex | 1 Set |
| 18451260 | 46 Plex | 1 Set |
| 18451350 | 36 Plex | 1 Set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
18752434
Lieferant
R&D Systems
Lieferanten-Nr.
LXSAHM21
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 21 Plex |
| Spezies | Human |
| Bindungsziel | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Gensymbol | GZMB |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |