Learn More
Invitrogen™ LYVE1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHLYVE1
441.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15455063
  • 662.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human LYVE1 ELISA quantitates Hu LYVE1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu LYVE1. Principle of the method The Human LYVE1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
LYVE1 wurde als Hauptrezeptor für HA (extrazelluläre Matrix Glycosaminoglycan-Hyaluronan) an der Lymphgefäßwand identifiziert. Die abgeleitete Aminosäure-Sequenz von LYVE1 sagt ein integrales Membran-Polypeptid des Typs I mit 322-Resten voraus, das zu 41 % dem CD44-HA-Rezeptor mit einer extrazellulären Domäne mit 212-Resten ähnelt, welche ein einzelnes Link-Modul enthält, den prototypischen HA-Bindungsbereich der Link-Protein-Superfamilie. Wie CD44 bindet das LYVE1-Molekül sowohl lösliche als auch immobilisierte HA. Im Gegensatz zu CD44 kolokalisiert sich das LYVE1-Molekül jedoch mit HA auf der luminalen Fläche der Lymphgefäßwand und fehlt vollständig an den Blutgefäßen. Daher ist LYVE1 der erste lymphspezifische HA-Rezeptor, der charakterisiert werden muss, und ein einzigartig leistungsfähiger Marker für Lymphgefäße selbst. LYVE1 ist ein membranintegriertes Glykoprotein des Typs I. LYVE-1 wird hauptsächlich auf dem Endothel des Lymphgefäßes exprimiert und ist wahrscheinlich an der Regulierung des Verkehrs von Leukozyten und Tumorzellen zu Lymphknoten beteiligt. Das lymphatische Gefäßsystem bildet ein zweites Kreislaufsystem, das extrazelluläre Flüssigkeit aus dem Gewebe entwässert und eine exklusive Umgebung bietet, in der Immunzellen auf fremdes Antigen treffen und darauf reagieren können. Eine Reihe von Molekülen wurden als Marker für lymphatisches Endothel identifiziert, zu denen LYVE1, PALE, VEGFR3 und Podoplanin gehören. Zu den mit der LYVE1-Dysfunktion assoziierten Erkrankungen gehört das vollständige Androgen-Insensitivitäts-Syndrom.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q9Y5Y7
8 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
10894
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Zellzyklus und Proliferation
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
8.19 bis 2000 pg/ml
8 bis 2000 pg/ml
Biotin
Zellstruktur- und Organellen-Proteine
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CRSBP-1,HAR,LYVE-1,XLKD1
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
UNQ230/PRO263, CRSBP-1, HAR, LYVE-1, XLKD1
1 Std 20 Min