missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MAD2L1BP Full-length ORF (AAH02904, 1 a.a. - 274 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH02904
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9587
Molekulargewicht 55.88kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16173882
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009587-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16163882
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009587-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

The protein encoded by this gene was identified as a binding protein of the MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (MAD2/MAD2L1). MAD2 is a key component of the spindle checkpoint that delays the onset of anaphase until all the kinetochores are attached to the spindle. This protein may interact with the spindle checkpoint and coordinate cell cycle events in late mitosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. [provided by RefSeq]

Sequence: MAAPEAEVLSSAAVPDLEWYEKSEETHASQIELLETSSTQEPLNASEAFCPRDCMVPVVFPGPVSQEGCCQFTCELLKHIMYQRQQLPLPYEQLKHFYRKPSPQAEEMLKKKPRATTEVSSRKCQQALAELESVLSHLEDFFARTLVPRVLILLGGNALSPKEFYELDLSLLAPYSVDQSLSTAACLRRLFRAIFMADAFSELQAPPLMGTVVMAQGHRNCGEDWFRPKLNYRVPSRGHKLTVTLSCGRPSIRTTAWEDYIWFQAPVTFKGFRE
Spezifikation

Spezifikation

AAH02904
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
55.88kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAAPEAEVLSSAAVPDLEWYEKSEETHASQIELLETSSTQEPLNASEAFCPRDCMVPVVFPGPVSQEGCCQFTCELLKHIMYQRQQLPLPYEQLKHFYRKPSPQAEEMLKKKPRATTEVSSRKCQQALAELESVLSHLEDFFARTLVPRVLILLGGNALSPKEFYELDLSLLAPYSVDQSLSTAACLRRLFRAIFMADAFSELQAPPLMGTVVMAQGHRNCGEDWFRPKLNYRVPSRGHKLTVTLSCGRPSIRTTAWEDYIWFQAPVTFKGFRE
RUO
MAD2L1BP
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9587
MAD2L1BP (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CMT2/KIAA0110/MGC11282/RP1-261G23.6
MAD2L1BP
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen