Learn More
Abnova™ Human MAN1A1 Partial ORF (NP_005898.2, 110 a.a. - 199 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00004121-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084365
  • 528.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a class I mammalian Golgi 1,2-mannosidase which is a type II transmembrane protein. This protein catalyzes the removal of 3 distinct mannose residues from peptide-bound Man(9)-GlcNAc(2) oligosaccharides and belongs to family 47 of glycosyl hydrolases. [provided by RefSeq]
Sequence: PGDPEAALEDNLARIRENHERALREAKETLQKLPEEIQRDILLEKKKVAQDQLRDKAPFRGLPPVDFVPPIGVESREPADAAIREKRAKI
Spezifikation
Spezifikation
NP_005898.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.42kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PGDPEAALEDNLARIRENHERALREAKETLQKLPEEIQRDILLEKKKVAQDQLRDKAPFRGLPPVDFVPPIGVESREPADAAIREKRAKI
RUO
MAN1A1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4121
MAN1A1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HUMM3/HUMM9/MAN9
MAN1A1
Recombinant
wheat germ expression system