missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MANBA Full-length ORF (AAH15743.1, 1 a.a. - 879 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH15743.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 4126 |
Molekulargewicht | 127.3kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16167601
|
Abnova™
H00004126-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16177601
|
Abnova™
H00004126-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the glycosyl hydrolase 2 family. The encoded protein localizes to the lysosome where it is the final exoglycosidase in the pathway for N-linked glycoprotein oligosaccharide catabolism. Mutations in this gene are associated with beta-mannosidosis, a lysosomal storage disease that has a wide spectrum of neurological involvement. [provided by RefSeq]
Sequence: MRLHLLLLLALCGAGTTAAELSYSLRGNWSICNGNGSLELPGAVPGCVHSALFQQGLIQDSYYRFNDLNYRWVSLDNWTYSKEFKIPFEISKWQKVNLILEGVDTVSKILFNEVTIGETDNMFNRYSFDITNVVRDVNSIELRFQSAVLYAAQQSKAHTRYQVPPDCPPLVQKGECHVNFVRKEQCSFSWDWGPSFPTQGIWKDVRIEAYNICHLNYFTFSPIYDKSAQEWNLEIESTFDVVSSKPVGGQVIVAIPKLQTQQTYSIELQPGKRIVELFVNISKNITVETWWPHGHGNQTGYNMTVLFELDGGLNIEKSAKVYFRTVELIEEPIKGSPGLSFYFKINGFPIFLKGSNWIPADSFQDRVTSELLRLLLQSVVDANMNTLRVWGGGIYEQDEFYELCDELGIMVWQDFMFACALYPTDQGFLDSVTAEVAYQIKRLKSHPSIIIWSGNNENEEALMMNWYHISFTDRPIYIKDYVTLYVKNIRELVLAGDKSRPFITSSPTNGAETVAEAWVSQNPNSNYFGDVHFYDYISDCWNWKVFPKARFASEYGYQSWPSFSTLEKVSSTEDWSFNSKFSLHRQHHEGGNKQMLYQAGLHFKLPQSTDPLRTFKDTIYLTQVMQAQCVKTETEFYRRSRSEIVDQQGHTMGALYWQLNDIWQAPSWASLEYGGKWKMLHYFAQNFFAPLLPVGFENENMFYIYGVSDLHSDYSMTLSVRVHTWSSLEPVCSRVTERFVMKGGEAVCLYEEPVSELLRRCGNCTRESCVVSFYLSADHELLSPTNYHFLSSPKEAVGLCKAQITAIISQQGDIFVFDLETSAVAPFVWLDVGSIPGRFSDNGFLMTEKTRTILFYPWEPTSKNELEQSFHVTSLTDIYSpezifikation
AAH15743.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
127.3kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MRLHLLLLLALCGAGTTAAELSYSLRGNWSICNGNGSLELPGAVPGCVHSALFQQGLIQDSYYRFNDLNYRWVSLDNWTYSKEFKIPFEISKWQKVNLILEGVDTVSKILFNEVTIGETDNMFNRYSFDITNVVRDVNSIELRFQSAVLYAAQQSKAHTRYQVPPDCPPLVQKGECHVNFVRKEQCSFSWDWGPSFPTQGIWKDVRIEAYNICHLNYFTFSPIYDKSAQEWNLEIESTFDVVSSKPVGGQVIVAIPKLQTQQTYSIELQPGKRIVELFVNISKNITVETWWPHGHGNQTGYNMTVLFELDGGLNIEKSAKVYFRTVELIEEPIKGSPGLSFYFKINGFPIFLKGSNWIPADSFQDRVTSELLRLLLQSVVDANMNTLRVWGGGIYEQDEFYELCDELGIMVWQDFMFACALYPTDQGFLDSVTAEVAYQIKRLKSHPSIIIWSGNNENEEALMMNWYHISFTDRPIYIKDYVTLYVKNIRELVLAGDKSRPFITSSPTNGAETVAEAWVSQNPNSNYFGDVHFYDYISDCWNWKVFPKARFASEYGYQSWPSFSTLEKVSSTEDWSFNSKFSLHRQHHEGGNKQMLYQAGLHFKLPQSTDPLRTFKDTIYLTQVMQAQCVKTETEFYRRSRSEIVDQQGHTMGALYWQLNDIWQAPSWASLEYGGKWKMLHYFAQNFFAPLLPVGFENENMFYIYGVSDLHSDYSMTLSVRVHTWSSLEPVCSRVTERFVMKGGEAVCLYEEPVSELLRRCGNCTRESCVVSFYLSADHELLSPTNYHFLSSPKEAVGLCKAQITAIISQQGDIFVFDLETSAVAPFVWLDVGSIPGRFSDNGFLMTEKTRTILFYPWEPTSKNELEQSFHVTSLTDIY | |
RUO | |
MANBA | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
4126 | |
MANBA (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MANB1 | |
MANBA | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |