Learn More
Abnova™ Human MAPK15 Partial ORF (NP_620590, 3 a.a. - 83 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00225689-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162527
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: TVVDPRIVRRYLLRRQLGQGAYGIVWKAVDRRTGEVVAIKKIFDAFRDKTDAQRTFREITLLQEFGDHPNIISLLDVIRAE
Spezifikation
Spezifikation
NP_620590
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.65kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
TVVDPRIVRRYLLRRQLGQGAYGIVWKAVDRRTGEVVAIKKIFDAFRDKTDAQRTFREITLLQEFGDHPNIISLLDVIRAE
RUO
MAPK15
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
225689
MAPK15 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ERK7/ERK8
MAPK15