missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MAST3 Partial ORF (XP_038150, 1229 a.a. - 1318 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00023031-Q01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16166862

  • 320.54 € / 10 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 22-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: RGQSADKLGTGERLDGEAGRRTRGPEAELVVMRRLHLSERRDSFKKQEAVQEVSFDEPQEEATGLPTSVPQIAVEGEEAVPVALGPTGRD
Spezifikation

Spezifikation

XP_038150
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RGQSADKLGTGERLDGEAGRRTRGPEAELVVMRRLHLSERRDSFKKQEAVQEVSFDEPQEEATGLPTSVPQIAVEGEEAVPVALGPTGRD
RUO
MAST3
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
23031
MAST3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0561
MAST3
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate