Learn More
Abnova™ Human MAST4 Partial ORF (XP_291141, 2605 a.a. - 2699 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | XP_291141 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 375449 |
Molekulargewicht | 36.19kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16162907
|
Abnova™
H00375449-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16172907
|
Abnova™
H00375449-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Sequence: LPLESHHPDPNTMGGASHRDRALSVTATVGETKGKDPAPAQPPPARKQNVGRDVTKPSPAPNTDRPISLSNEKDFVVRQRRGKESLRSSPHKKALSpezifikation
XP_291141 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.19kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686E18148/DKFZp686N1467/FLJ16540/FLJ33039/KIAA0303 | |
MAST4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
375449 | |
MAST4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LPLESHHPDPNTMGGASHRDRALSVTATVGETKGKDPAPAQPPPARKQNVGRDVTKPSPAPNTDRPISLSNEKDFVVRQRRGKESLRSSPHKKAL | |
RUO | |
MAST4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |