Learn More
Abnova™ Human MAST4 Partial ORF (XP_291141, 2605 a.a. - 2699 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00375449-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162907
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: LPLESHHPDPNTMGGASHRDRALSVTATVGETKGKDPAPAQPPPARKQNVGRDVTKPSPAPNTDRPISLSNEKDFVVRQRRGKESLRSSPHKKAL
Spezifikation
Spezifikation
XP_291141
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.19kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LPLESHHPDPNTMGGASHRDRALSVTATVGETKGKDPAPAQPPPARKQNVGRDVTKPSPAPNTDRPISLSNEKDFVVRQRRGKESLRSSPHKKAL
RUO
MAST4
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
375449
MAST4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686E18148/DKFZp686N1467/FLJ16540/FLJ33039/KIAA0303
MAST4