missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MATN2 Partial ORF (NP_085072, 539 a.a. - 648 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_085072
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4147
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16171015
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004147-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16161015
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004147-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a member of the von Willebrand factor A domain containing protein family. This family of proteins is thought to be involved in the formation of filamentous networks in the extracellular matrices of various tissues. This protein contains five von Willebrand factor A domains. The specific function of this gene has not yet been determined. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: SCVSSEDSFVCQCFEGYILREDGKTCRRKDVCQAIDHGCEHICVNSDDSYTCECLEGFRLAEDGKRCRRKDVCKSTHHGCEHICVNNGNSYICKCSEGFVLAEDGRRCKK
Specifications

Specifications

NP_085072
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MATN2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4147
MATN2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SCVSSEDSFVCQCFEGYILREDGKTCRRKDVCQAIDHGCEHICVNSDDSYTCECLEGFRLAEDGKRCRRKDVCKSTHHGCEHICVNNGNSYICKCSEGFVLAEDGRRCKK
RUO
MATN2
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates