missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Mcl-1/Bcl2L3 ELISA Kit
Beschreibung
Human Mcl-1/Bcl2L3 quantitates human Mcl-1/Bcl2L3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Mcl-1/Bcl2L3.
MCL1 (Myeloid-Zellleukämie-1) gehört zur Bcl-2-Familie und ist an der Programmierung, Differenzierung und damit einhergehenden Erhaltung der Zellviabilität, jedoch nicht an der Proliferation beteiligt. Isoform 1 von MCL1 hemmt die Apoptose, während Isoform 2 sie fördert. Das Carboxy-Ende von MCL1 und bcl-2 weist eine signifikante Sequenzhomologie auf. Die Expression von MCL-1 wird bei der Exposition von ML-1-Zellen gegenüber verschiedenen Typen von DNA-schädigenden Agenzien (z. B. ionisierender Strahlung, Ultraviolett-Strahlung und alkylierenden Medikamenten) erhöht; weiterhin kommt es zu einer Erhöhung von GADD45 und Bax und einer Abnahme von bcl-2. Verbesserte Expression von MCL-1, prominent assoziiert mit Mitochondrien, ergänzt die kontinuierliche Expression von bcl-2 in ML-1-Zellen während der Differenzierung. Wie Bcl-2 besitzt MCL-1 die Fähigkeit, die Lebensfähigkeit unter Bedingungen zu verbessern, die normalerweise zu einer Apoptose führen. Während der Mechanismus, durch den MCL1 die Apoptose hemmt, nicht bekannt ist, wird angenommen, dass er pro-apoptotische Mitglieder der Bcl-2-Familie wie Bim oder Bak hemmt und neutralisiert. MCL1 wurde ursprünglich bei der Differenzierung myeloider Zellen identifiziert, wurde aber seither in mehreren Zelltypen exprimiert. MCL1 ist für die Embryogenese sowie für die Entwicklung und Wartung von B- und T-Lymphozyten bei Tieren unerlässlich. MCL1 besteht aus mindestens zwei verschiedenen Isoformen, die mit MCL1L und MCL1S. bezeichnet werden Im deutlichen Gegensatz zur größeren Isoform von MCL1 fördert die Überexpression von MCL1S den Zelltod.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AW556805; Apoptose-Regulator der BCL2-Familie; BCL2L3; bcl2-L-3; Bcl-2-ähnliches Protein 3; Bcl-2-verwandtes Protein EAT/mcl1; EAT; induziertes Myeloid-Leukämiezelldifferenzierungsprotein Mcl-1; induziertes Leukämie-Zelldifferenzierungsprotein Mcl-1-Homolog der myeloischen Zelle; MCL1; Mcl-1; mcl1/EAT; MCL1-ES; MCL1L; MCL1S; MCL-1 S; MGC104264; MGC1839; myeloische Zellleukämie 1; myeloische Zellleukämie ES; myeloische Zellleukämie Sequenz 1; myeloische Zellleukämie Sequenz 1 (BCL2-verwandt); TM |
| Assay-Bereich | 0,13 bis 25 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,13 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q07820. |
| Gensymbol | MCL1. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?