missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MD-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18705539
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18705539 25 μg 25 Mikrogramm
18169600 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18705539 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB1787SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

MD-2 Monoclonal specifically detects MD-2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MD-2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 288307
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q9Y6Y9
Gen-Alias ESOP1, ESOP-1, Ly-96, LY96, lymphocyte antigen 96, MD2, MD-2, myeloid differentiation protein-2, Protein MD-2
Gensymbole LY96
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human MD-2 Glu17-Asn160 Accession # Q9Y6Y9
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23643
Testspezifität Detects human MD-2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human MD-1.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.