missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human MD-2 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
MD-2 Monoclonal specifically detects MD-2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MD-2 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 288307 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9Y6Y9 |
| Gen-Alias | ESOP1, ESOP-1, Ly-96, LY96, lymphocyte antigen 96, MD2, MD-2, myeloid differentiation protein-2, Protein MD-2 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?