missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human MEC (CCL28) Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17802763
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17802763 20 μg 20 Mikrogramm
17832653 100 μg 100 Mikrogramm
17862553 1 mg 1 Milligramm
17852263 250 μg 250 Mikrogramm
17812553 500 μg 500 Mikrogramm
17852653 5 μg 5 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17802763 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 3005720UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Human MEC is a 12.3 kDa protein containing 108 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

MEC is a secreted CC chemokine expressed primarily by epithelial cells of the bronchioles, salivary gland, mammary gland and colon. MEC signals through the CCR10 receptor, and chemoattracts resting CD4, CD8 T-cells and eosinophils. MEC contains six cysteines, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9NRJ3
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 56477
Molekulargewicht 12.3 kDa
Name Human MEC (CCL28)
Menge 20 μg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/ μg
Gen-Alias CC chemokine CCL28; C-C motif chemokine 28; C-C motif chemokine ligand 28; CCK 1; CCK1; CCK1 protein; CCL 28; Ccl28; chemokine (C-C motif) ligand 28; chemokine (C-C motif) ligand 28 splice variant chi; MEC; Mucosae-associated epithelial chemokine; Protein CCK1; SCYA28; small inducible cytokine A28; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 28; small-inducible cytokine A28
Gebräuchliche Bezeichnung CCL28
Gensymbol CCL28
Biologische Aktivität Determined by its ability to chemoattract human lymphocytes using a concentration range of 1.0-10.0 ng/ml
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz SEAILPIASS CCTEVSHHIS RRLLERVNMC RIQRADGDCD LAAVILHVKR RRICVSPHNH TVKQWMKVQA AKKNGKGNVC HRKKHHGKRN SNRAHQGKHE TYGHKTPY
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.