missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MFRP C-Terminus Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18738587
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18738587 25 μg 25 Mikrogramm
18041752 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18738587 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF1915SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

MFRP Polyclonal specifically detects MFRP in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MFRP
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q9BY79
Gen-Alias MCOP5, membrane frizzled-related protein, Membrane-type frizzled-related protein, MGC32938, NNO2, RD6
Gensymbole MFRP
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MFRP Ser101-Pro579 Accession # Q9BY79
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83552
Testspezifität Detects human MFRP C-Terminus in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 2% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Frizzled-1, rmFrizzled-2, rmFrizzled-3, rmFrizzled-4, recombinant human Frizzled-5, rmFrizzled-6, rmFrizzled-7, rmFrizzled-8, and rmFrizzled-9 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.