Learn More
Invitrogen™ MICA Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHMICA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15485063
  • 670.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human MICA ELISA quantitates Hu MICA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MICA. Principle of the method The Human MICA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
MICA ist das hoch polymorphe kettenbezogene MHC (HLA) Gen A der Klasse I. Das Proteinprodukt wird auf der Zelloberfläche exprimiert, obwohl es im Gegensatz zu kanonischen Klasse-I-Molekülen nicht mit Beta-2-Mikroglobulin in Verbindung zu bringen ist. Es wird angenommen, dass MICA als stress-induziertes Antigen funktioniert, das von intestinalen Gamma-Delta-T-Epithelzellen weitgehend erkannt wird.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q29983
20 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
100507436
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Virologie
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
13.72 bis 10,000 pg/ml
20 bis 10000 pg/ml
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, - 2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
MICA
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
DAMA-345G11.2, MIC-A, PERB11.1
1 Std 20 Min