Learn More
Invitrogen™ Human MIS/AMH ELISA Kit
Artikelnummer. 17145099
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17145099
Marke: Invitrogen™ EH326RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human MIS/AMH quantitates human MIS/AMH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MIS/AMH.
Anti-Müller-Hormon (AMH) ist ein Mitglied der TGF Beta-Superfamilie. Es wird als homodimerischer 140 kDa-Disulfid-verbundener Vorläufer sekretiert, der gespalten wird, um den reifen 30 kDa-Homodimer freizusetzen. Ursprünglich als fetales Hodenhormon eingestuft, das die Entwicklung des Müller'schen Kanals hemmt, wird AMH postnatal von unreifen Sertoli-Zellen und in geringerem Maße von Granulosa-Zellen exprimiert. AMH spielt eine Rolle bei der Hodendifferenzierung und bei der Regulation des ovarialen Follikelwachstums.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Amh; Anti - Müller'sches Hormon (Müller'sche hemmende Substanz); Anti-Müller'sches Hormon; anti-Müller'sches Hormon; MIF; MIS; Müller'scher-hemmender Faktor; Müller'sche-hemmende Substanz; Müller Hemmung Faktor; Müllers Hemmsubstanz
Assay-Bereich 0,18 bis 40 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,18 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P03971.
Gensymbol AMH
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel AMH
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min