Learn More
Invitrogen™ MMP10 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHMMP10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Matrix MetalloProteinase 10 (Hu MMP10) ELISA quantitates Hu MMP10 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MMP10. Principle of the method The Human MMP10 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
MMP10 gehört zur Matrixmetalloproteinase-Familie und wird in der Regel in seiner Proform sezerniert, die durch extrazelluläre Proteinasen weiter modifiziert wird. Als Metalloproteinase erfordert MMP10 Zink und Kalzium als Kofaktoren für die Aktivität. Es ist an der Aktivierung der Pro-Kollagenase, dem Katabolismus von Kollagen, dem Abbau von Fibronektin und der Gewebeumbildung beteiligt. Beim Menschen befindet sich das MMP10-Gen auf dem Chromosom 11.Spezifikation
Gehäuse P09238 | |
3 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
4319 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
2.06 bis 1500 pg/ml | |
3 bis 1500 pg/ml | |
Biotin | |
Zellstruktur- und Organellen-Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, EGF, ENA-78, FGF-4, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, 6, 7, 9, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, -2, -3, -9,- 12,-13, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
SL-2, STMY2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
SL-2, STMY2 | |
1 Std 20 Min |