Learn More
ACROBiosystems Human MMP-9 Protein, His Tag
423.38 € - 2903.17 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH06093
Molekulargewicht 50.8 kDa
Quelle Human MMP-9, His Tag (MM9-H5221) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Pro 469 (Accession # AAH06093).
Immunogen Ala 20 - Pro 469
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15897307
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MM9-H5221-50UG
50 μg
423.38 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15887307
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MM9-H5221-1MG
1 mg
2903.17 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Matrix metallopeptidase 9 (MMP-9) is also known as 92 kDa type IV collagenase, 92 kDa gelatinase or gelatinase B (GELB), CLG4B, is secreted from neutrophils, macrophages, and a number of transformed cells, and is the most complex family member in terms of domain structure and regulation of its activity. . Structurally, MMP9 maybe be divided into five distinct domains: a prodomain which is cleaved upon activation, a gelatinbinding domain consisting of three contiguous fibronectin type II units, a catalytic domain containing the zinc binding site, a prolinerich linker region, and a carboxyl terminal hemopexinlike domain. This enzyme degrades various substrates including gelatin, collagen types IV and V, and elastin. MMP9 is involved in a variety of autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, and multiple sclerosis, and be regarded as a potential therapeutic target.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 50.8 kDa. The protein migrates as 55-65 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH06093
Human MMP-9, His Tag (MM9-H5221) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Pro 469 (Accession # AAH06093).
-20°C
MMP-9
Human
50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH7.5
HEK293
Enzymes
50.8 kDa
Ala 20 - Pro 469
MMP9,CLG4B,GELB,MANDP2,Gelatinase B
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE