missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MOBKL3 Full-length ORF (NP_056202.2, 1 a.a. - 225 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_056202.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 25843
Molekulargewicht 52.4kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16167812
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025843-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16177812
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025843-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

This gene was identified based on its similarity with the mouse counterpart. Studies of the mouse counterpart suggest that the expression of this gene may be regulated during oocyte maturation and preimplantation following zygotic gene activation. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. [provided by RefSeq]

Sequence: MVMAEGTAVLRRNRPGTKAQDFYNWPDESFDEMDSTLAVQQYIQQNIRADCSNIDKILEPPEGQDEGVWKYEHLRQFCLELNGLAVKLQSECHPDTCTQMTATEQWIFLCAAHKTPKECPAIDYTRHTLDGAACLLNSNKYFPSRVSIKESSVAKLGSVCRRIYRIFSHAYFHHRQIFDEYENETFLCHRFTKFVMKYNLMSKDNLIVPILEEEVQNSVSGESEA
Spezifikation

Spezifikation

NP_056202.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
52.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MVMAEGTAVLRRNRPGTKAQDFYNWPDESFDEMDSTLAVQQYIQQNIRADCSNIDKILEPPEGQDEGVWKYEHLRQFCLELNGLAVKLQSECHPDTCTQMTATEQWIFLCAAHKTPKECPAIDYTRHTLDGAACLLNSNKYFPSRVSIKESSVAKLGSVCRRIYRIFSHAYFHHRQIFDEYENETFLCHRFTKFVMKYNLMSKDNLIVPILEEEVQNSVSGESEA
RUO
MOBKL3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
25843
MOBKL3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
2C4D/CGI-95/MGC12264/MOB1/MOB3/PREI3
MOBKL3
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen