Learn More
Abnova™ Human MOGAT2 Full-length ORF (AAI03879.1, 1 a.a. - 284 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Specifications
Zugriffsnummer | AAI03879.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 80168 |
Molekulargewicht | 58.7kDa |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
16194793
|
Abnova™
H00080168-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16184793
|
Abnova™
H00080168-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Dietary fat absorption from the small intestine is facilitated by acyl-CoA:monoacylglycerol transferase (MOGAT; EC 2.3.1.22) and acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase (DGAT; see MIM 604900) activities. MOGAT catalyzes the joining of monoacylglycerol and fatty acyl-CoAs to form diacylglycerol (Yen and Farese, 2003 [PubMed 12621063]).[supplied by OMIM]
Sequence: MVEFAPLFMPWERRLQTLAVLQFVFSFLALAEICTVGFIALLFTRFWLLTVLYAAWWYLDRDKPRQGGRHIQAIRCWTIWKYMKDYFPISLVKTAELDPSRNYIAGFHPHGVLAVGAFANLCTESTGFSSIFPGIRPHLMMLTLWFRAPFFRDYIMSAGLVTSEKESAAHILNRKGGGNLLGIIVGGAQEALDARPGSFTLLLRNRKGFVRLALTHGYQASGKSTLGSVGNWQGFYFGGKMAETNADSILVEIFSPFTIKIIFWCLMPKYLEKFPQRRLSDLRNSpecifications
AAI03879.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
58.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MVEFAPLFMPWERRLQTLAVLQFVFSFLALAEICTVGFIALLFTRFWLLTVLYAAWWYLDRDKPRQGGRHIQAIRCWTIWKYMKDYFPISLVKTAELDPSRNYIAGFHPHGVLAVGAFANLCTESTGFSSIFPGIRPHLMMLTLWFRAPFFRDYIMSAGLVTSEKESAAHILNRKGGGNLLGIIVGGAQEALDARPGSFTLLLRNRKGFVRLALTHGYQASGKSTLGSVGNWQGFYFGGKMAETNADSILVEIFSPFTIKIIFWCLMPKYLEKFPQRRLSDLRN | |
RUO | |
MOGAT2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
80168 | |
MOGAT2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DGAT2L5/FLJ22644/MGAT2/MGC119183/MGC119184/MGC119185 | |
MOGAT2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |