Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen | Human/Mouse CD11b |
---|---|
Klon | M1/70 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15931678
|
EnquireBio
QAB22-PCP55-25UG |
25 μg |
98.45 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921678
|
EnquireBio
QAB22-PCP55-100UG |
100 μg |
326.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Human/Mouse CD11b | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
M1/70 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |