Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB22-PCP55-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921678
  • 303.82 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 24-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Human/Mouse CD11b
M1/70
PerCP-Cyanine5.5
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.