missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse CD11b Rat, Qfluor 710, Clone: M1/70, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB22-QF710-25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15921688

  • 145.96 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Human/Mouse CD11b
M1/70
Qfluor 710
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
IgG2b kappa
25 μg
Store at 2-4°C.
Monoclonal
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote