Learn More
Gibco™ Human/Mouse/Rat BDNF, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human/Murine/Rat BDNF is a 27.0 kDa homodimer of two 120 amino acid subunits linked by strong non-covalent interactions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P21237, P23363, P23560 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 12064, 24225, 627 |
| Molekulargewicht | 27 kDa |
| Name | Human/Mouse/Rat BDNF, Animal-Free |
| Menge | 1 mg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <0.1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |