missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat Casein Kinase 2 beta Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18748437
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18748437 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18748437 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF4380SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Casein Kinase 2 beta Polyclonal specifically detects Casein Kinase 2 beta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Casein Kinase 2 beta
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P67870
Gen-Alias casein kinase 2, beta polypeptide, Casein kinase II beta subunit, casein kinase II subunit beta, CK II beta, CK2B, CK2N, CSK2B, CSNK2B, G5A, MGC138222, MGC138224, phosvitin, Protein G5a
Gensymbole CSNK2B
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human Casein Kinase 2 beta Met1-His153 Accession # P67870
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1460
Testspezifität Detects human, mouse and rat Casein Kinase 2 beta in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.