missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat IGSF8/CD316 Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18023452
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18023452 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18023452 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF3117

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

IGSF8/CD316 Polyclonal specifically detects IGSF8/CD316 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IGSF8/CD316
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready
Gen-Zugriffsnummer NP_536344
Gen-Alias CD316, CD316 antigen, CD81P3, CD81P3LIR-D1, EWI2, EWI-2, EWI2CD81 partner 3, Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 2, IgSF8, immunoglobulin superfamily, member 8, KCT4, KCT-4, Keratinocytes-associated transmembrane protein 4, PGRL, PGRLimmunoglobulin superfamily member 8
Gensymbole IGSF8
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IGSF8/CD316 Ala25-Thr577 Accession # NP_536344
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 93185
Testspezifität Detects mouse IGSF8/CD316 in direct ELISAs. Detects human and mouse IGSF8/CD316 in Western blots. In direct ELISAs, approximately 15% cross-reactivity with recombinant human IGSF8 is observed and less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse IGSF4 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.