missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat NIPP1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18711278
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18711278 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18711278 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF7240SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

NIPP1 Polyclonal specifically detects NIPP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NIPP1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q12972
Gen-Alias activator of RNA decay, ard-1, ARD1, ARD1nuclear inhibitor of protein phosphatase 1, NIPP1nuclear inhibitor of protein phosphatase-1, NIPP-1nuclear subunit of PP-1, PPP1R8, PRO2047, Protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 8, protein phosphatase 1 regulatory subunit 8, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 8, RNase E
Gensymbole PPP1R8
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human NIPP1 Ala2-Ile351 Accession # Q12972
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5511
Testspezifität Detects human, mouse, and rat NIPP1 in Western blots and detects recombinant human NIPP1 in direct ELISAs.
Rekonstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.