missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat nNOS Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18718107
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18718107 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18718107 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF2416SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

nNOS Polyclonal specifically detects nNOS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen nNOS
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunohistochemistry 1-15 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P29475
Gen-Alias bNOS, brain, Constitutive NOS, EC 1.14.13.39, IHPS1, Neuronal NOS, nitric oxide synthase 1 (neuronal), N-NOS, nNOSNOS type I, NOS, NOS1, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS1
Gensymbole NOS1
Wirtsspezies Goat
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human nNOS Ser218-Ser1434 Accession # P29475
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4842
Testspezifität Detects human, mouse, and rat nNOS in Western blots. In direct ELISAs, this antibody shows approximately 5% cross-reactivity with recombinant human eNOS.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.