Learn More
Proteintech™ SMN ELISA-Kit für Mensch/Maus
Artikelnummer. 16831456 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Human, Maus
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16831456 Human, Maus 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16831456 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE0002796T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KE00027 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das SMN ELISA-Kit ist für die quantitative Bestimmung von SMN in Proben menschlichen und Maus-Ursprungs konzipiert
  • Ein für SMN spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
  • Das SMN-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für SMN spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene SMN-Protein zu erkennen.
  • Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
  • Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Survival Motor Neuron (SMN)-Protein, das für die effiziente Zusammenstellung kleiner nuklearer Ribonukleoprotein-Komplexe (snRNP) erforderlich ist, wird durch nahezu identische telemerische und zentromere Formen des SMN-Gens kodiert.
  • Sowohl das SMN1- als auch das SMN2-Gen exprimieren SMN-Protein, jedoch ist die Menge an funktionalem Volllänge-Protein, die von SMN2 produziert wird, aufgrund des alternativen Spleißens viel geringer als die von SMN1 produzierte Menge.
  • Das SMN-Gen wird konstitutiv in einer Vielzahl von Geweben wie Gehirn, Niere, Leber und Rückenmark exprimiert, wobei Motoneuronen besonders anfällig für reduzierte SMN-Proteinkonzentrationen sind. Die Deletion oder mutationsbedingte Inaktivierung des SMN1-Gens führt zu spinaler Muskelatrophie (SMA), einer tödlichen genetischen Erkrankung, die durch den Verlust von Motoneuronen im Rückenmark gekennzeichnet ist.
  • Die Abwesenheit von SMN1 kann teilweise durch SMN2 kompensiert werden, und der SMN2-Expressionswert ist mit dem SMA-Schweregrad verbunden. Dieses Kit ist für die quantitative Bestimmung des SMN-Protein-Gehalts in vivo bestimmt.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_059107
Assay-Bereich 62,5 bis 4000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 6 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human, Maus
Gen-ID (Entrez) 6607
Wirtsspezies Mensch/Maus
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 3,5 h
UniProt-ID Q16637
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human B7-H3/CD276 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine