Learn More
Abnova™ Human MPHOSPH9 Full-length ORF (NP_073619.2, 1 a.a. - 1031 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00010198-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184622
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MGFFSLSSERNESVIHYPESTEPEIQQEMSTSQPDCNVDSCSVSSGYGTFCISELNLYKSKDPKEFMEHIDVPKGQYVAPAVPAESLVDGVKNENFYIQTPEECHVSLKEDVSISPGEFEHNFLGENKVSEVYSGKTNSNAITSWAQKLKQNQPKRAHVEDGGSRSKQGNEQSKKTPIEKSDFAAATHPRAFYLSKPDETPNAWMSDSGTGLTYWKLEEKDMHHSLPETLEKTFISLSSTDVSPNQSNTSNEMKLPSLKDIYYKKQRENKQLPERNLTSASNPNHPPEVLTLDPTLHMKPKQQISGIQPHGLPNALDDRISFSPDSVLEPSMSSPSDIDSFSQASNVTSQLPGFPKYPSHTKASPVDSWKNQTFQNESRTSSTFPSVYTITSNDISVNTVDEENTVMVASASVSQSQLPGTANSVPECISLTSLEDPVILSKIRQNLKEKHARHIADLRAYYESEINSLKQKLEAKEISGVEDWKITNQILVDRCGQLDSALHEATSRVRTLENKNNLLEIEVNDLRERFSAASSASKILQERIEEMRTSSKEKDNTIIRLKSRLQDLEEAFENAYKLSDDKEAQLKQENKMFQDLLGEYESLGKEHRRVKDALNTTENKLLDAYTQISDLKRMISKLEAQVKQVEHENMLSLRHNSRIHVRPSRANTLATSDVSRRKWLIPGAEYSIFTGQPLDTQDSNVDNQLEETCSLGHRSPLEKDSSPGSSSTSLLIKKQRETSDTPIMRALKELDEGKIFKNWGTQTEKEDTSNINPRQTETSVNASRSPEKCAQQRQKRLNSASQRSSSLPPSNRKSSTPTKREIMLTPVTVAYSPKRSPKENLSPGFSHLLSKNESSPIRFDILLDDLDTVPVSTLQRTNPRKQLQFLPLDDSEEKTYSEKATDNHVNHSSCPEPVPNGVKKVSVRTAWEKNKSVSYEQCKPVSVTPQGNDFEYTAKIRTLAETERFFDELTKEKDQIEAALSRMPSPGGRITLQTRLNQEALEDRLERINRELGSVRMTLKKFHVLRTSANL
Spezifikation
Spezifikation
NP_073619.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
142.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434J034/FLJ12954/MPP-9/MPP9
MPHOSPH9
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10198
MPHOSPH9 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MGFFSLSSERNESVIHYPESTEPEIQQEMSTSQPDCNVDSCSVSSGYGTFCISELNLYKSKDPKEFMEHIDVPKGQYVAPAVPAESLVDGVKNENFYIQTPEECHVSLKEDVSISPGEFEHNFLGENKVSEVYSGKTNSNAITSWAQKLKQNQPKRAHVEDGGSRSKQGNEQSKKTPIEKSDFAAATHPRAFYLSKPDETPNAWMSDSGTGLTYWKLEEKDMHHSLPETLEKTFISLSSTDVSPNQSNTSNEMKLPSLKDIYYKKQRENKQLPERNLTSASNPNHPPEVLTLDPTLHMKPKQQISGIQPHGLPNALDDRISFSPDSVLEPSMSSPSDIDSFSQASNVTSQLPGFPKYPSHTKASPVDSWKNQTFQNESRTSSTFPSVYTITSNDISVNTVDEENTVMVASASVSQSQLPGTANSVPECISLTSLEDPVILSKIRQNLKEKHARHIADLRAYYESEINSLKQKLEAKEISGVEDWKITNQILVDRCGQLDSALHEATSRVRTLENKNNLLEIEVNDLRERFSAASSASKILQERIEEMRTSSKEKDNTIIRLKSRLQDLEEAFENAYKLSDDKEAQLKQENKMFQDLLGEYESLGKEHRRVKDALNTTENKLLDAYTQISDLKRMISKLEAQVKQVEHENMLSLRHNSRIHVRPSRANTLATSDVSRRKWLIPGAEYSIFTGQPLDTQDSNVDNQLEETCSLGHRSPLEKDSSPGSSSTSLLIKKQRETSDTPIMRALKELDEGKIFKNWGTQTEKEDTSNINPRQTETSVNASRSPEKCAQQRQKRLNSASQRSSSLPPSNRKSSTPTKREIMLTPVTVAYSPKRSPKENLSPGFSHLLSKNESSPIRFDILLDDLDTVPVSTLQRTNPRKQLQFLPLDDSEEKTYSEKATDNHVNHSSCPEPVPNGVKKVSVRTAWEKNKSVSYEQCKPVSVTPQGNDFEYTAKIRTLAETERFFDELTKEKDQIEAALSRMPSPGGRITLQTRLNQEA
RUO
MPHOSPH9