Learn More
Abnova™ Human MRC2 Partial ORF (NP_006030, 105 a.a. - 214 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00009902-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161436
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MRC2 is a recycling endocytic receptor that functions in cell motility and remodeling of the extracellular matrix by promoting cell migration and uptake of collagens for intracellular degradation (Wienke et al., 2007 [PubMed 17974964]).[supplied by OMIM]
Sequence: ASLGMYECDREALNLRWHCRTLGDQLSLLLGARTSNISKPGTLERGDQTRSGQWRIYGSEEDLCALPYHEVYTIQGNSHGKPCTIPFKYDNQWFHGCTSTGREDGHLWCA
Spezifikation
Spezifikation
NP_006030
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ASLGMYECDREALNLRWHCRTLGDQLSLLLGARTSNISKPGTLERGDQTRSGQWRIYGSEEDLCALPYHEVYTIQGNSHGKPCTIPFKYDNQWFHGCTSTGREDGHLWCA
RUO
MRC2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9902
MRC2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD280/CLEC13E/ENDO180/FLJ35911/KIAA0709/UPARAP
MRC2
Recombinant
wheat germ expression system