missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MTMR1 Full-length ORF (AAH32947.1, 1 a.a. - 363 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH32947.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 8776 |
Molekulargewicht | 66.2kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16162882
|
Abnova™
H00008776-P02.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16152882
|
Abnova™
H00008776-P02.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the myotubularin related family of proteins. Members of this family contain the consensus sequence for the active site of protein tyrosine phosphatases. Alternatively spliced variants have been described but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MDRPAAAAAAGCEGGGGPNPGPAGGRRPPRAAGGATAGSRQPSVETLDSPTGSHVEWCKQLIAATISSQISGSVTSENVSRDYKALRDGNKLAQMEEAPLFPGESIKAIVKDVMYICPFMGAVSGTLTVTDFKLYFKNVERDPHFILDVPLGVISRVEKIGAQSHGDNSCGIEIVCKDMRNLRLAYKQEEQSKLGIFENLNKHAFPLSNGQALFAFSYKEKFPINGWKVYDPVSEYKRQGLPNESWKISKINSNYEFCDTYPAIIVVPTSVKDDDLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATITRCSQPLVGPNDKRCKEDEKYLQTIMDANAQSHKLIIFDARQNSVADTNKLWYQDTASLMESpezifikation
AAH32947.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
66.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MDRPAAAAAAGCEGGGGPNPGPAGGRRPPRAAGGATAGSRQPSVETLDSPTGSHVEWCKQLIAATISSQISGSVTSENVSRDYKALRDGNKLAQMEEAPLFPGESIKAIVKDVMYICPFMGAVSGTLTVTDFKLYFKNVERDPHFILDVPLGVISRVEKIGAQSHGDNSCGIEIVCKDMRNLRLAYKQEEQSKLGIFENLNKHAFPLSNGQALFAFSYKEKFPINGWKVYDPVSEYKRQGLPNESWKISKINSNYEFCDTYPAIIVVPTSVKDDDLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATITRCSQPLVGPNDKRCKEDEKYLQTIMDANAQSHKLIIFDARQNSVADTNKLWYQDTASLME | |
RUO | |
MTMR1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
8776 | |
MTMR1 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MTMR1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |