Learn More
Invitrogen™ Human MUC5AC ELISA Kit
Beschreibung
The antibody 2-25LE reacts with Lewisb blood group antigen, a carbohydrate determinant carried on both glycolipids and glycoproteins, detected on erythrocytes, certain epithelial cells, and in secretions of certain individuals.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P98088 |
| Assay-Bereich | 0,31 bis 20 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.19 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Serum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 4586 |
| Gensymbol | MUC5AC |
| Interassay-VK | <10% |
| Mehr anzeigen |